Merck
ATE067529709
AstaTech, Inc.
5-CHLOROMETHYL-3-(4-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-[1,2,4]OXADIAZOLE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.62
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-(chloromethyl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazole
Inchi Code
1S/C10H6ClF3N2O/c11-5-8-15-9(16-17-8)6-1-3-7(4-2-6)10(12,13)14/h1-4H,5H2
InChIKey
CZMWNOPTKAFPDG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Sticky Oil to Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5565
Piktogramme
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=57796
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)