Merck
APOH93ED6140
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Größe auswählen
1 G
CHF 387.60
5 G
CHF 965.10
Lieferanten-SKU: PC303549-1G
CHF 387.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 387.60
5 G
CHF 965.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.01
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC303549-1G
CHF 387.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
5-bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H2BrF4N/c9-5-1-4(3-14)7(10)6(2-5)8(11,12)13/h1-2H
InChIKey
UAQOEVIMYAFFFO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-fluoro-3-trifluoromethylbenzonitrile
Piktogramme
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-fluoro-3-trifluoromethylbenzonitrile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)