Wichtige Dokumente
APOH93ED5E63
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC303402-1G
CHF 173.10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC303402-1G
CHF 173.10
Iupac Name
3-(2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenyl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C11H9F3O4/c1-17-9-6-8(18-11(12,13)14)4-2-7(9)3-5-10(15)16/h2-6H,1H3,(H,15,16)
InChIKey
RPKCPWSXRJGOGB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)