Wichtige Dokumente
APOH6F3D04E0
Apollo Scientific Ltd
tert-Butyldimethylsilyl n-phenylbenzimidate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR936738-1G
CHF 99.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR936738-1G
CHF 99.40
bp
71
Iupac Name
tert-butyl(dimethyl)silyl N-phenylbenzenecarboximidoate
Inchi Code
1S/C19H25NOSi/c1-19(2,3)22(4,5)21-18(16-12-8-6-9-13-16)20-17-14-10-7-11-15-17/h6-15H,1-5H3/b20-18+
InChIKey
CQKWSHDUCPVOAI-CZIZESTLSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)