Merck
APOH66BABC5C
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 240.20
1 G
CHF 639.50
Lieferanten-SKU: PC57724-250MG
CHF 240.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 240.20
1 G
CHF 639.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.03
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC57724-250MG
CHF 240.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O2/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,7H,(H,12,13)
InChIKey
BHKUQEMAVZWRMC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-difluoromethylbenzoic-acid
Piktogramme
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-difluoromethylbenzoic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)