Merck
APOH580DAE97
Apollo Scientific Ltd
1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.98
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
bp
65-67
Iupac Name
1-benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C9H7Br2N3/c10-8-12-9(11)14(13-8)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChIKey
YXSNCHAOAYRKCF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
91%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-benzyl-35-dibromo-1h-124-triazole
Boiling point
65-67
Piktogramme
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-benzyl-35-dibromo-1h-124-triazole
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)