Merck
APOH57C99BEF
Apollo Scientific Ltd
7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulfonic acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 273.20
1 G
CHF 751.70
Lieferanten-SKU: PC28311-250MG
CHF 273.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 273.20
1 G
CHF 751.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC28311-250MG
CHF 273.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1,1,2,2-tetrafluoro-2-((1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propan-2-yl)oxy)ethane-1-sulfonic acid
Inchi Code
1S/C7H2F14O5S/c8-1(2(9,10)11)25-5(16,17)3(12,4(13,14)15)26-6(18,19)7(20,21)27(22,23)24/h1H,(H,22,23,24)
InChIKey
KOHJZTAURQTUHH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7h-perfluoro-4-methyl-36-dioxaoctanesulfonic-acid
Synonym
1,1,2,2-Tetrafluoro-2-[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propan-2-yl]oxyethanesulfonic acid
Piktogramme
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7h-perfluoro-4-methyl-36-dioxaoctanesulfonic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)