Wichtige Dokumente
APOH57C990F9
Apollo Scientific Ltd
(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR918079-1G
CHF 60.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR918079-1G
CHF 60.90
Iupac Name
(4-chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H4ClN3/c6-5-3-8-9(4-5)2-1-7/h3-4H,2H2
InChIKey
ZEFWSTXCHGXTJA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-1h-pyrazol-1-ylacetonitrile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)