Wichtige Dokumente
APOH32582B18
Apollo Scientific Ltd
(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC903907-250MG
CHF 134.60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC903907-250MG
CHF 134.60
Iupac Name
(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO/c7-4-1-5(8)6(3-10)9-2-4/h1-2,10H,3H2
InChIKey
YAQXGUYPYJOOJC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-3-fluoropyridin-2-ylmethanol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)