Merck
APOH316CDE2E
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Größe auswählen
250 MG
CHF 78.50
Lieferanten-SKU: PC28261-250MG
CHF 78.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 78.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.46
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC28261-250MG
CHF 78.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H2BrClF3N3/c8-6-14-13-5-4(9)1-3(2-15(5)6)7(10,11)12/h1-2H
InChIKey
RCWQAJKHLGKZHW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-8-chloro-6-trifluoromethyl-124triazolo43-apyridine
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-8-chloro-6-trifluoromethyl-124triazolo43-apyridine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)