Wichtige Dokumente
APOH316CDDFC
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC32910-250MG
CHF 85.10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC32910-250MG
CHF 85.10
Iupac Name
(2-fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8FNO3/c1-5-2-7(9)6(4-11)3-8(5)10(12)13/h2-3,11H,4H2,1H3
InChIKey
WRXKWGJLBYHGKE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl-alcohol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)