Merck
APOH316CDDB0
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Größe auswählen
250 MG
CHF 166.50
1 G
CHF 432.70
Lieferanten-SKU: PC49401-250MG
CHF 166.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 166.50
1 G
CHF 432.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC49401-250MG
CHF 166.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9FN2O2/c1-2-15-10(14)8-6-13-4-3-7(11)5-9(13)12-8/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
JSAPJXGLIRVDFJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-7-fluoroimidazo12-apyridine-2-carboxylate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-7-fluoroimidazo12-apyridine-2-carboxylate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)