Merck
APOH316CDD7D
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulfonamide
Größe auswählen
250 MG
CHF 133.50
1 G
CHF 306.20
5 G
CHF 1’038.80
Lieferanten-SKU: PC56953-250MG
CHF 133.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 133.50
1 G
CHF 306.20
5 G
CHF 1’038.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC56953-250MG
CHF 133.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-2,6-difluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H4BrF2NO2S/c7-3-1-4(8)6(5(9)2-3)13(10,11)12/h1-2H,(H2,10,11,12)
InChIKey
XSCXKUIQRGHUQJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-26-difluorobenzenesulfonamide
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-26-difluorobenzenesulfonamide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)