Merck
APOH316CDD2E
Apollo Scientific Ltd
Di-(tert-butyl) diazene-1,2-dicarboxylate
Größe auswählen
25 G
CHF 60.90
100 G
CHF 85.10
250 G
CHF 135.70
Lieferanten-SKU: OR5753-25G
CHF 60.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 60.90
100 G
CHF 85.10
250 G
CHF 135.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR5753-25G
CHF 60.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
89-92
Iupac Name
di(tert-butyl) (E)-1,2-diazenedicarboxylate
Inchi Code
1S/C10H18N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3
InChIKey
QKSQWQOAUQFORH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/di-tert-butyl-diazene-12-dicarboxylate
Boiling point
89-92
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/di-tert-butyl-diazene-12-dicarboxylate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)