Merck
APOH316CDD22
Apollo Scientific Ltd
tert-Butyl 1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Größe auswählen
250 MG
CHF 71.90
Lieferanten-SKU: OR32277-250MG
CHF 71.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 71.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.32
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR32277-250MG
CHF 71.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O3/c1-11(2,3)17-10(15)14-7-4-12(5-8-14)13-6-9-16-12/h13H,4-9H2,1-3H3
InChIKey
SSTKSZCFMRRXBA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-1-oxa-48-diazaspiro45decane-8-carboxylate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-1-oxa-48-diazaspiro45decane-8-carboxylate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)