Wichtige Dokumente
APOH303478FF
Apollo Scientific Ltd
3-Methyl-5-bromo-1,2,4-thiadiazole
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR939455-100MG
CHF 59.80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR939455-100MG
CHF 59.80
Iupac Name
5-bromo-3-methyl-1,2,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C3H3BrN2S/c1-2-5-3(4)7-6-2/h1H3
InChIKey
LRFYFSQFLKUMEP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methyl-5-bromo-124-thiadiazole
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)