Merck
APOH11A9DD57
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-ethynylbenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
bp
45-50
Iupac Name
methyl 3-ethynylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H8O2/c1-3-8-5-4-6-9(7-8)10(11)12-2/h1,4-7H,2H3
InChIKey
DDXZMLZQQWVSRX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-ethynylbenzoate
Boiling point
45-50
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-ethynylbenzoate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)