Merck
APOH11A9DB54
Apollo Scientific Ltd
3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
Größe auswählen
1 G
CHF 109.30
5 G
CHF 224.80
Lieferanten-SKU: OR18424-1G
CHF 109.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 109.30
5 G
CHF 224.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.06
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR18424-1G
CHF 109.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-iodo-4-methyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7IN2/c1-5-3-2-4-6-7(5)8(9)11-10-6/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
PXSVQQMMVAVJNA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-4-methyl-1h-indazole
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-4-methyl-1h-indazole
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)