Merck
APOH11A9D423
Apollo Scientific Ltd
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate hydrate
Größe auswählen
5 G
CHF 59.80
25 G
CHF 66.40
Lieferanten-SKU: OR4904-5G
CHF 59.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 59.80
25 G
CHF 66.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR4904-5G
CHF 59.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
300
Iupac Name
sulfuric acid compound with N~1~-(4-aminophenyl)-1,4-benzenediamine (1:1) hydrate
Inchi Code
1S/C12H13N3.H2O4S.H2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;1-5(2,3)4;/h1-8,15H,13-14H2;(H2,1,2,3,4);1H2
InChIKey
UYXSZRUMZNDZKD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/44-diaminodiphenylamine-sulphate-hydrate
Boiling point
300
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/44-diaminodiphenylamine-sulphate-hydrate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)