Merck
APOH11A9D06D
Apollo Scientific Ltd
1-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Größe auswählen
25 G
CHF 96.10
Lieferanten-SKU: OR24205-25G
CHF 96.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 96.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR24205-25G
CHF 96.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Dichte
1.09
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenol
Inchi Code
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2
InChIKey
JAAJQSRLGAYGKZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-hydroxy-1234-tetrahydronaphthalene
Flash Point
102-104
Dichte
1.09
Piktogramme
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-hydroxy-1234-tetrahydronaphthalene
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)