Merck
APOH11A9CD87
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 114.80
1 G
CHF 257.80
Lieferanten-SKU: OR4095-250MG
CHF 114.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 114.80
1 G
CHF 257.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR4095-250MG
CHF 114.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-chloro-4-(methylsulfonyl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClO4S2/c1-13(10,11)3-2-12-5(4(3)7)6(8)9/h2H,1H3,(H,8,9)
InChIKey
JHEWQNWRWAMWIV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-methylsulphonylthiophene-2-carboxylic-acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-methylsulphonylthiophene-2-carboxylic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)