Wichtige Dokumente
APOH11A9CB5C
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC53129-100MG
CHF 70.80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC53129-100MG
CHF 70.80
Iupac Name
6-bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H4BrClFN/c10-5-3-6-7(11)1-2-13-9(6)8(12)4-5/h1-4H
InChIKey
BOJKYFPXJBYPIZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)