Wichtige Dokumente
APOH0D73E893
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-(1-aminoethyl)benzoate hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR918899-250MG
CHF 121.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR918899-250MG
CHF 121.40
Iupac Name
methyl 3-(1-aminoethyl)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-7(11)8-4-3-5-9(6-8)10(12)13-2;/h3-7H,11H2,1-2H3;1H
InChIKey
PMFQSOTUHJSZHY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-1-aminoethylbenzoate-hydrochloride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)