Merck
APOH086AB655
Apollo Scientific Ltd
2,3-Difluoro-4-methylphenacyl bromide
Größe auswählen
250 MG
CHF 359.00
1 G
CHF 998.10
Lieferanten-SKU: PC6884-250MG
CHF 359.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 359.00
1 G
CHF 998.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.05
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC6884-250MG
CHF 359.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-1-(2,3-difluoro-4-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H7BrF2O/c1-5-2-3-6(7(13)4-10)9(12)8(5)11/h2-3H,4H2,1H3
InChIKey
ISFMNZDYUUEHJC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-methylphenacyl-bromide
Synonym
2-Bromo-1-(2,3-difluoro-4-methylphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-methylacetophenone
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-methylphenacyl-bromide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)