Merck
APOH03CD8F94
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
Größe auswählen
100 MG
CHF 59.80
250 MG
CHF 67.50
1 G
CHF 133.50
Lieferanten-SKU: OR400985-100MG
CHF 59.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 59.80
250 MG
CHF 67.50
1 G
CHF 133.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.46
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR400985-100MG
CHF 59.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-4-iodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3ClIN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
InChIKey
OUVGLBKTGXKVKS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-iodobenzonitrile
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-iodobenzonitrile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)