Merck
APOH03CD8F65
Apollo Scientific Ltd
5-Iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
Größe auswählen
250 MG
CHF 356.80
1 G
CHF 978.30
Lieferanten-SKU: OR300243-250MG
CHF 356.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 356.80
1 G
CHF 978.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR300243-250MG
CHF 356.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
5-iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C10H8IN3/c11-8-6-13-10(12)9(14-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,12,13)
InChIKey
LMOMNUSSNLMKQJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)