Wichtige Dokumente
APOH039F93BF
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-3-methyl-1H-indole-7-carbonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR300196-250MG
CHF 271.00
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR300196-250MG
CHF 271.00
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
5-bromo-3-methyl-1H-indole-7-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H7BrN2/c1-6-5-13-10-7(4-12)2-8(11)3-9(6)10/h2-3,5,13H,1H3
InChIKey
KMQQSKDTKMRIBU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-3-methyl-1h-indole-7-carbonitrile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)