Merck
APOH03871D29
Apollo Scientific Ltd
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-ethoxy-3,5-difluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H9F2NO3S/c1-2-14-8-6(10)3-5(9)4-7(8)15(11,12)13/h3-4H,2H2,1H3,(H2,11,12,13)
InChIKey
KMMOLKFVJPAFNZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethoxy-35-difluorobenzenesulfonamide
Piktogramme
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethoxy-35-difluorobenzenesulfonamide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)