Merck
APOH03871C8F
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Größe auswählen
1 G
CHF 257.80
Lieferanten-SKU: OR111302-1G
CHF 257.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 257.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.52
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR111302-1G
CHF 257.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C8H6BrClN4O/c9-7-6(8(15)13-11)12-5-2-1-4(10)3-14(5)7/h1-3H,11H2,(H,13,15)
InChIKey
YRRMYOUDCDYHOD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-6-chloroimidazo12-apyridine-2-carbohydrazide
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-6-chloroimidazo12-apyridine-2-carbohydrazide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)