Merck
APO948335034
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-1-cyclobutylpyrazole
Größe auswählen
250 MG
CHF 128.00
1 G
CHF 299.60
5 G
CHF 957.40
25 G
CHF 2’659.10
Lieferanten-SKU: OR55138-250MG
CHF 128.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 128.00
1 G
CHF 299.60
5 G
CHF 957.40
25 G
CHF 2’659.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR55138-250MG
CHF 128.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-1-cyclobutyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c8-6-4-9-10(5-6)7-2-1-3-7/h4-5,7H,1-3H2
InChIKey
WILOMGXFNRGZMJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-1-cyclobutylpyrazole
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-1-cyclobutylpyrazole
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)