Merck
APO945299067
Apollo Scientific Ltd
Potassium [4-(trifluoromethoxy)benzyl]trifluoroborate
Größe auswählen
250 MG
CHF 166.50
1 G
CHF 386.50
5 G
CHF 1’264.30
Lieferanten-SKU: PC502212-250MG
CHF 166.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 166.50
1 G
CHF 386.50
5 G
CHF 1’264.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.03
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC502212-250MG
CHF 166.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
potassium trifluoro[4-(trifluoromethoxy)benzyl]borate(1-)
Inchi Code
1S/C8H6BF6O.K/c10-8(11,12)16-7-3-1-6(2-4-7)5-9(13,14)15;/h1-4H,5H2;/q-1;+1
InChIKey
KKWNILYXMXLMHM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-4-trifluoromethoxybenzyltrifluoroborate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-4-trifluoromethoxybenzyltrifluoroborate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)