Merck
APO945299004
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Größe auswählen
250 MG
CHF 95.00
1 G
CHF 214.90
Lieferanten-SKU: PC31134-250MG
CHF 95.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 95.00
1 G
CHF 214.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC31134-250MG
CHF 95.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C11H9F3N2O2/c1-3-18-10(17)8-4-7(5-15)6(2)16-9(8)11(12,13)14/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
CEHOHKHJMDKBNM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-cyano-6-methyl-2-trifluoromethylnicotinate
Piktogramme
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-cyano-6-methyl-2-trifluoromethylnicotinate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)