Merck
APO465887061
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 73.00
1 G
CHF 148.90
5 G
CHF 530.60
Lieferanten-SKU: PC501940-250MG
CHF 73.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 73.00
1 G
CHF 148.90
5 G
CHF 530.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.01
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC501940-250MG
CHF 73.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrFO3/c8-4-2-6(10)3(7(11)12)1-5(4)9/h1-2,10H,(H,11,12)
InChIKey
MNWUKSCLDBHHKU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic-acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)