Wichtige Dokumente
APO459179069
Apollo Scientific Ltd
6-Amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR400780-250MG
CHF 223.70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR400780-250MG
CHF 223.70
Iupac Name
6-amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-7-4(3-10)6(11)2-1-5(7)9/h1-2H,11H2
InChIKey
FTLQTMJDWBPFGI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)