Wichtige Dokumente
APO458955743
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC53047-1G
CHF 211.60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC53047-1G
CHF 211.60
Iupac Name
5-bromo-2-fluoro-4-methylphenyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C8H5BrF4O3S/c1-4-2-6(10)7(3-5(4)9)16-17(14,15)8(11,12)13/h2-3H,1H3
InChIKey
SRJJQJWYFZHTRL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-fluoro-4-methylphenyl-trifluoromethanesulphonate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)