Wichtige Dokumente
APO458955738
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC52088-250MG
CHF 203.90
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC52088-250MG
CHF 203.90
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-fluoro-5-iodo-2-methylphenyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C8H5F4IO3S/c1-4-2-5(9)6(13)3-7(4)16-17(14,15)8(10,11)12/h2-3H,1H3
InChIKey
UZTWSZOWCIJNFG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-5-iodo-2-methylphenyl-trifluoromethanesulphonate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)