Merck
APO456988970
Apollo Scientific Ltd
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
Größe auswählen
250 MG
CHF 133.50
Lieferanten-SKU: OR300156-250MG
CHF 133.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 133.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.48
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR300156-250MG
CHF 133.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-bromo-5-chloro-2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO/c1-4(11)7-6(8)2-5(9)3-10-7/h2-3H,1H3
InChIKey
KMNWYNVTWPFJNR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-3-bromo-5-chloropyridin-2-ylethanone
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-3-bromo-5-chloropyridin-2-ylethanone
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)