Wichtige Dokumente
APO456876946
Apollo Scientific Ltd
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
About This Item
Iupac Name
(2E)-3-[4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C11H9F3O2/c1-7-2-3-8(4-5-10(15)16)6-9(7)11(12,13)14/h2-6H,1H3,(H,15,16)/b5-4+
InChIKey
NYGYUKFEDBHBBB-SNAWJCMRSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)