Merck
APO456876870
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Größe auswählen
1 G
CHF 79.60
5 G
CHF 158.80
25 G
CHF 455.80
Lieferanten-SKU: PC5475-1G
CHF 79.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 79.60
5 G
CHF 158.80
25 G
CHF 455.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC5475-1G
CHF 79.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H9F3O3/c1-14-8-3-2-7(4-6(8)5-13)15-9(10,11)12/h2-4,13H,5H2,1H3
InChIKey
NXUXBQMYALBYGH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-5-trifluoromethoxybenzyl-alcohol
Synonym
[2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-5-trifluoromethoxybenzyl-alcohol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)