Merck
APO456798629
Apollo Scientific Ltd
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Größe auswählen
1 G
CHF 59.80
5 G
CHF 79.60
25 G
CHF 210.50
Lieferanten-SKU: PC9551-1G
CHF 59.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 59.80
5 G
CHF 79.60
25 G
CHF 210.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC9551-1G
CHF 59.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c1-14-8-3-6(5-13)2-7(4-8)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChIKey
GAHAVZIKRCECQH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methoxy-5-trifluoromethylbenzaldehyde
Synonym
3-Formyl-5-methoxybenzotrifluoride, 3-Formyl-5-(trifluoromethyl)anisole
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methoxy-5-trifluoromethylbenzaldehyde
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)