Wichtige Dokumente
APO456798527
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC9296-1G
CHF 101.60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC9296-1G
CHF 101.60
bp
49-51
Iupac Name
2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)10)8(9)11/h2-4H,1H3
InChIKey
ZMPICCMPENQNFS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Flash Point
Boiling point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-methoxybenzoyl-chloride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)