Wichtige Dokumente
APO456798043
Apollo Scientific Ltd
1-(Perfluorohexyl)octane
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC7927-1G
CHF 120.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC7927-1G
CHF 120.30
mp (Schmelzpunkt)
100
Iupac Name
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluorotetradecane
Inchi Code
1S/C14H17F13/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(15,16)10(17,18)11(19,20)12(21,22)13(23,24)14(25,26)27/h2-8H2,1H3
InChIKey
WRYIIOKOQSICTB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-perfluorohexyloctane
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)