Merck
APO456796935
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Größe auswählen
1 G
CHF 59.80
5 G
CHF 97.20
25 G
CHF 276.50
Lieferanten-SKU: PC4371T-1G
CHF 59.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 59.80
5 G
CHF 97.20
25 G
CHF 276.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC4371T-1G
CHF 59.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
115-117
Iupac Name
2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H5F4NO/c9-6-2-1-4(8(10,11)12)3-5(6)7(13)14/h1-3H,(H2,13,14)
InChIKey
DDLPGTOHZZKQLP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-trifluoromethylbenzamide
Synonym
3-Carbamoyl-4-fluorobenzotrifluoride, 3-(Aminocarbonyl)-4-fluorobenzotrifluoride
Boiling point
115-117
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-trifluoromethylbenzamide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)