Merck
APO456796091
Apollo Scientific Ltd
Potassium (4-aminocarbonylphenyl)trifluoroborate
Größe auswählen
1 G
CHF 73.00
5 G
CHF 148.90
Lieferanten-SKU: PC1703-1G
CHF 73.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 73.00
5 G
CHF 148.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.04
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC1703-1G
CHF 73.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
>300
Iupac Name
potassium [4-(aminocarbonyl)phenyl](trifluoro)borate(1-)
Inchi Code
1S/C7H6BF3NO.K/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13;/h1-4H,(H2,12,13);/q-1;+1
InChIKey
BMTORUMAAKNFNW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
94%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-4-aminocarbonylphenyltrifluoroborate
Boiling point
>300
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-4-aminocarbonylphenyltrifluoroborate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)