Merck
APO456789873
Apollo Scientific Ltd
Methyl 5-chloro-6-hydroxynicotinate
Größe auswählen
1 G
CHF 159.90
5 G
CHF 432.70
Lieferanten-SKU: OR110393-1G
CHF 159.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 159.90
5 G
CHF 432.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.58
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR110393-1G
CHF 159.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6ClNO3/c1-12-7(11)4-2-5(8)6(10)9-3-4/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
NVEWDXZTSKXQJB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-chloro-6-hydroxynicotinate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-chloro-6-hydroxynicotinate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)