Merck
APO455838855
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Größe auswählen
5 G
CHF 115.90
Lieferanten-SKU: PC9667-5G
CHF 115.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 115.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.02
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC9667-5G
CHF 115.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
55-57
Iupac Name
4-(bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c8-4-5-1-2-6(9)7(3-5)10(11)12/h1-3H,4H2
InChIKey
OAMKMERAYXDUEW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-nitrobenzyl-bromide
Synonym
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Boiling point
55-57
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-nitrobenzyl-bromide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)