Wichtige Dokumente
APO455838471
Apollo Scientific Ltd
3-(Trifluoromethylthio)phenacyl bromide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC8507-1G
CHF 295.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC8507-1G
CHF 295.20
bp
32-34
Iupac Name
2-bromo-1-{3-[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenyl}ethanone
Inchi Code
1S/C9H6BrF3OS/c10-5-8(14)6-2-1-3-7(4-6)15-9(11,12)13/h1-4H,5H2
InChIKey
VZIRNYVFMKFXLJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Boiling point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-trifluoromethylthiophenacyl-bromide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)