Merck
APO455838269
Apollo Scientific Ltd
2-(Difluoromethoxy)benzylamine
Größe auswählen
1 G
CHF 60.90
Lieferanten-SKU: PC7845-1G
CHF 60.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 60.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC7845-1G
CHF 60.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[2-(difluoromethoxy)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C8H9F2NO/c9-8(10)12-7-4-2-1-3-6(7)5-11/h1-4,8H,5,11H2
InChIKey
GGXXUJUQXAOYPK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-difluoromethoxybenzylamine
Synonym
[2-(Difluoromethoxy)phenyl]methylamine, 2-(Aminomethyl)-alpha,alpha-difluoroanisole, 2-(Aminomethyl)phenyl difluoromethyl ether
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-difluoromethoxybenzylamine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)