Merck
APO455838152
Apollo Scientific Ltd
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Größe auswählen
250 MG
CHF 422.80
1 G
CHF 923.30
Lieferanten-SKU: PC7675-250MG
CHF 422.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 422.80
1 G
CHF 923.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.03
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC7675-250MG
CHF 422.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-1-[2,4-difluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H4BrF5O/c10-3-6(16)4-1-2-5(11)7(8(4)12)9(13,14)15/h1-2H,3H2
InChIKey
KWSCRQQYUIUGDN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-3-trifluoromethylphenacyl-bromide
Synonym
2-Bromo-2',4'-difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone, 2-Bromo-1-[2,4-difluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-3-trifluoromethylphenacyl-bromide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)