Merck
APO455837973
Apollo Scientific Ltd
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate
Größe auswählen
1 G
CHF 87.30
5 G
CHF 186.30
Lieferanten-SKU: PC7377-1G
CHF 87.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 87.30
5 G
CHF 186.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.47
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC7377-1G
CHF 87.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
bp
-70
Dichte
1.714
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl trichloromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H2Cl3F3O3S/c4-3(5,6)13(10,11)12-1-2(7,8)9/h1H2
InChIKey
GOIWZZQXWJVDOG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/222-trifluoroethyl-trichloromethanesulphonate
Flash Point
84-86/20mm
Boiling point
-70
Dichte
1.714
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/222-trifluoroethyl-trichloromethanesulphonate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)